material
colorless
클론
4H0C5, monoclonal
양식
liquid
분자량
46 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
1.65 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MQALVLLLCIGALLGHSSCQNPASPPEEGSPDPDSTGALVEEEDPFFKVPVNKLAAAVSNFGYDLYRVRSSTSPTTNVLLSPLSVATALSALSLGAEQRT
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SERPINF1(5176)
일반 설명
This gene encodes a member of the serpin family that does not display the serine protease inhibitory activity shown by many of the other serpin proteins. The encoded protein is secreted and strongly inhibits angiogenesis. In addition, this protein is a neurotrophic factor involved in neuronal differentiation in retinoblastoma cells. Mutations in this gene were found in individuals with osteogenesis imperfecta, type VI. [provided by RefSeq, Aug 2016]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PEDF/SERPINF1 (P36955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.