제품명
Anti-Vinculin Antibody, clone 9I3Y8, Rabbit Monoclonal,
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9I3Y8, monoclonal
양식
liquid
분자량
124 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1.00 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
DAKAVAGNISDPGLQKSFLDSGYRILGAVAKVREAFQPQEPDFPPPPPDLEQLRLTDELAPPKPPLPEGEVPPPRPPPPEEKDEEFPEQKAGEVINQPMMM
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VCL(7414)
일반 설명
Vinculin is a cytoskeletal protein associated with cell-cell and cell-matrix junctions, where it is thought to function as one of several interacting proteins involved in anchoring F-actin to the membrane. Defects in VCL are the cause of cardiomyopathy dilated type 1W. Dilated cardiomyopathy is a disorder characterized by ventricular dilation and impaired systolic function, resulting in congestive heart failure and arrhythmia. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the biological validity of some variants has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of human Vinculin (NP_054706.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC, IP
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.