주요 문서
SAE0148
Sigma-Aldrich
Fusayama/Meyer Artificial Saliva
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51241229
NACRES:
NA.25
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This ready-to-use solution closely resembles the mineral composition of natural saliva and can be used for testing a wide variety of products, including dental metal alloys. The pH of the solution is 4.9
저장 및 안정성
This is a ready to use formulation that should be stored refrigerated.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)