제품명
MMP 2 / MMP 9 Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥78%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg
애플리케이션
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg (DNP-PLGMWSR), Dnp-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg-NH2 (DNP-PLGLWA-D-R-NH2), Dnp-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH (DNP-PQGIAGQ-D-R-OH) and MOCAc [(7-methoxy coumarin-4-yl) acetyl]-RPKPYANvaWMK(Dnp[2,4-dinitrophenyl])-NH(2) are substrates for matrix metalloproteinase 2 and matrix metalloproteinase 9.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.