About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H54O9
CAS Number:
Molecular Weight:
606.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥85% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(C)C\C(C)=C/C(CO)\C=C(C)\C=C\C(O)C(C)(C)C1=CC(O)=C([C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O1
InChI
1S/C34H54O9/c1-7-8-9-10-11-21(2)14-23(4)16-24(19-35)15-22(3)12-13-28(39)34(5,6)29-18-26(37)30(33(41)43-29)32-31(40)27(38)17-25(20-36)42-32/h12-13,15-16,18,21,24-25,27-28,31-32,35-40H,7-11,14,17,19-20H2,1-6H3/b13-12+,22-15+,23-16-/t21?,24?,25-,27-,28?,31+,32-/m0/s1
InChI key
HEECQDWUNPZALD-ZBNIOBMFSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)