주요 문서
SMB00090
Sigma-Aldrich
Vulgarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
Barrelin, Judaicin, Judaicin (eudesmane naphthofuran), Tauremisin, Tauremizin, Vulgarin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
264.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]([C@H]2OC1=O)[C@](C)(O)C=CC3=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9-4-6-14(2)10(16)5-7-15(3,18)12(14)11(9)19-13(8)17/h5,7-9,11-12,18H,4,6H2,1-3H3/t8-,9-,11-,12+,14-,15+/m0/s1
InChI key
NGPDZEACIWDCKX-WUDKWMPASA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)