분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(O)[C@H](O)COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)11(17)8-21-15-13-10(5-6-20-13)7-9-3-4-12(18)22-14(9)15/h3-7,11,17,19H,8H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
FOINLJRVEBYARJ-LLVKDONJSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)