주요 문서
SMB00141
Sigma-Aldrich
Garcinoic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
426.59
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(CC\C=C(/C)C(O)=O)=C/CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H38O4/c1-19(11-7-13-21(3)26(29)30)9-6-10-20(2)12-8-15-27(5)16-14-23-18-24(28)17-22(4)25(23)31-27/h9,12-13,17-18,28H,6-8,10-11,14-16H2,1-5H3,(H,29,30)/b19-9+,20-12+,21-13+/t27-/m1/s1
InChI key
QOFWRHWADNWKSU-LRXIOGKNSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)