주요 문서
SMB00197
Sigma-Aldrich
15-Hydroxydehydroabietic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28O3
CAS Number:
Molecular Weight:
316.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
형태
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(O)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H28O3/c1-18(2,23)14-7-8-15-13(12-14)6-9-16-19(15,3)10-5-11-20(16,4)17(21)22/h7-8,12,16,23H,5-6,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,19-,20-/m1/s1
InChI key
ILQLITDRYFHAGM-NSISKUIASA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable