주요 문서
SMB00214
Sigma-Aldrich
Thunberginol H
≥90% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16O5
CAS Number:
Molecular Weight:
300.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[C@H]2Cc3cccc(O)c3C(=O)O2
InChI
1S/C17H16O5/c1-20-13-7-6-10(8-15(13)21-2)14-9-11-4-3-5-12(18)16(11)17(19)22-14/h3-8,14,18H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChI key
WKNXOKHAEDTQCX-CQSZACIVSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)