문서
SMB00249
Sigma-Aldrich
Myricetin 3-O-β-D-Galactopyranoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
Myricetin 3-galactoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H20O13
CAS Number:
Molecular Weight:
480.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥85% (LC/MS-ELSD)
형태
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-12-15(28)17(30)18(31)21(33-12)34-20-16(29)13-8(24)3-7(23)4-11(13)32-19(20)6-1-9(25)14(27)10(26)2-6/h1-4,12,15,17-18,21-28,30-31H,5H2/t12-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
FOHXFLPXBUAOJM-MGMURXEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable