주요 문서
SMB00389
Sigma-Aldrich
Isoxanthohumol
≥99% (HPLC)
동의어(들):
Isoxanthohumol, 4,7-Dihydroxy-5-methoxy-8-prenylflavanone, Humulol, IXN, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O5
CAS Number:
Molecular Weight:
354.40
Beilstein:
10199264
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
InChI key
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Isoxanthohumol is a polyphenol found in Humulus lupulus.
생화학적/생리학적 작용
Isoxanthohumol displays antioxidant, anti-inflammatory, and anti-angiogenic properties.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)