주요 문서
SMB00545
Sigma-Aldrich
Skullcapflavone II
≥90% (LC/MS-UV)
동의어(들):
5-hydroxy-2-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)-6,7,8-trimethoxychromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18O8
CAS Number:
Molecular Weight:
374.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(O)C=CC=C2OC)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1OC
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-7-5-6-9(20)13(11)12-8-10(21)14-15(22)17(24-2)19(26-4)18(25-3)16(14)27-12/h5-8,20,22H,1-4H3
InChI key
GMQFOKBGMKVUQZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natrual product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)