SML0005
Cerivastatin sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt hydrate, Rivastatin hydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +18 to +26° in ethanol
저장 조건
desiccated
색상
white to tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
주관자
Bayer
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].COCc1c(nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c1-c2ccc(F)cc2)C(C)C
InChI
1S/C26H34FNO5.Na.H2O/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b11-10+;;/t19-,20-;;/m1../s1
InChI key
NJHMEKXCHXHQPP-PZLZTSNUSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research