SML0065
Tubacin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N1-[4-[(2R,4R,6S)-4-[[(4,5-diphenyl-2-oxazolyl)thio]methyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N8-hydroxy-octanediamide
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC1=CC=C(C=C1)[C@@H]2C[C@H](CSC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C5=CC=CC=C5)O3)O[C@H](C6=CC=C(NC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C6)O2
InChI
1S/C41H43N3O7S/c45-26-28-17-19-29(20-18-28)35-25-34(27-52-41-43-38(30-11-5-3-6-12-30)39(51-41)31-13-7-4-8-14-31)49-40(50-35)32-21-23-33(24-22-32)42-36(46)15-9-1-2-10-16-37(47)44-48/h3-8,11-14,17-24,34-35,40,45,48H,1-2,9-10,15-16,25-27H2,(H,42,46)(H,44,47)/t34-,35+,40+/m1/s1
InChI key
BHUZLJOUHMBZQY-YXQOSMAKSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.