주요 문서
SML0681
Sigma-Aldrich
Febrifugine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
동의어(들):
3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19N3O3 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
374.26
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D 10 to 15°, c = 1 in H2O
저장 조건
desiccated
색상
off-white to gray-brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2N=CN1CC(C[C@@H]3[C@@H](O)CCCC3)=O.C
InChI
1S/C17H20N2O3.CH4/c20-13(9-12-5-1-4-8-16(12)21)10-19-11-18-15-7-3-2-6-14(15)17(19)22;/h2-3,6-7,11-12,16,21H,1,4-5,8-10H2;1H4/t12-,16+;/m1./s1
InChI key
SNTOTCUGCWLHEZ-KKJWGQAZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Febrifugine dihydrochloride exhibits strong antimalarial activity against Plasmodium falciparum, the most insidious malaria causative agent. The adverse effects of febrifugine include diarrhoea, vomiting and liver toxicity.
Febrifugine is an antimalarial, the active component of the Chinese herb Chang Shan. Recent studies indicate that its mechanism of action is as an inhibitor of prolyl-transfer RNA synthetase (ProRS).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The chemistry and biology of febrifugine and halofuginone.
McLaughlin N P, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22(7), 1993-2004 (2014)
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.