분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C10H7Cl2N3O.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H
InChI key
TVWRQCIPWUCNMI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Fab fragments from polyclonal anti-fluorescein antibodies, conjugated to alkaline phosphatase.
After immunization with fluorescein, the sheep IgG was purified by ion exchange chromatography and the specific IgG was isolated by immunosorption. The Fab fragments obtained by papain digestion were purified by gel filtration, conjugated with alkaline phosphatase, and stabilized in 50 mM triethanolamine buffer, 3 M NaCl, 1 mM MgCl2, 0.1 mM ZnCl2, 1% bovine serum albumin (w/v), pH 7.6.
Clone: polyclonal
Ig class: sheep IgG, Fab fragments
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.