분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC1=NN=C2N1C(NC3=CC=CC(C(O)=O)=C3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C18H15N5O2/c1-2-15-21-22-16-13-8-3-4-9-14(13)20-18(23(15)16)19-12-7-5-6-11(10-12)17(24)25/h3-10H,2H2,1H3,(H,19,20)(H,24,25)
InChI key
INDKHRIZOIEPIG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
BC8-15 has the ability to block PDE8A (phosphodiesterase 8A) and PDE4A (phosphodiesterase 4A) with IC50 values of 280 and 220 nM. It helps to increase the synthesis of the steroid from both primary Leydig cells and MA-10 cells.
BC8-15 is a potent PDE4/8 inhibitor that elevates steroidogenesis in mouse Leydig cells.
BC8-15 is a potent PDE4/8 inhibitor.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Didem Demirbas et al.
PloS one, 8(8), e71279-e71279 (2013-08-24)
A cell-based high-throughput screen (HTS) was developed to detect phosphodiesterase 8 (PDE8) and PDE4/8 combination inhibitors. By replacing the Schizosaccharomyces pombe PDE gene with the murine PDE8A1 gene in strains lacking adenylyl cyclase, we generated strains whose protein kinase A
문서
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.