분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
InChI key
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.