SML2628
NVP-BSK805 Trihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(2,6-Difluoro-4-(3-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoxalin-5-yl)benzyl)morpholine trihydrochloride, 8-(3,5-Difluoro-4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-2-(1-piperidin-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)-quinoxaline trihydrochloride, 8-[3,5-Difluoro-4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoxaline trihydrochloride, BSK 805 3HCl, BSK805, 3HCl, NVP-BSK 805 3HCl
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(cc(c1)c3c4nc(cnc4ccc3)c5c[n](nc5)C6CCNCC6)F)CN2CCOCC2
InChI
1S/C27H28F2N6O/c28-23-12-18(13-24(29)22(23)17-34-8-10-36-11-9-34)21-2-1-3-25-27(21)33-26(15-31-25)19-14-32-35(16-19)20-4-6-30-7-5-20/h1-3,12-16,20,30H,4-11,17H2
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)