SML3017
Lenvatinib mesylate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[3-Chloro-4-(N’-cyclopropylureido)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulfonate, 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide mesylate, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-Quinolinecarboxamide methanesulfonate (1:1), E 7080 mesylate, E-7080 mesylate, E7080 mesylate, ER-203492-00 mesylate, Lenvatinib methanesulfonate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(OC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4CC4)=O)C=CN=C2C=C1OC)N.O=S(O)(C)=O
InChI
1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
HWLFIUUAYLEFCT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Gastro-intestinal system,Kidney,Bone,Reproductive organs,Adrenal gland
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)