주요 문서
SRP0304
Sigma-Aldrich
HDAC Class 2a Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
동의어(들):
HDAC, histone deacetylase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (HPLC)
양식
aqueous solution
포장
pkg of 250 nmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
일반 설명
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC4, 5, 7 and 9.
애플리케이션
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
물리적 형태
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)