재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
42.6 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PDCD1(5133)
일반 설명
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객