주요 문서
SRP0671
Sigma-Aldrich
PD-L1 (CD274), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
51.8 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
mouse ... CD274(60533)
일반 설명
Mouse secreted Programmed Cell Death 1Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), GenBank Accession No. NM_021893,a.a. 19-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 51.8 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)