재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
70-95% (SDS-PAGE)
양식
frozen liquid
특이 활성도
30-45 nmol/min·mg (radiometric)
분자량
~83 kDa
농도
0.05 μg/μL
수납 번호(accession number)
NM_025052
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... YSK4(80122)
애플리케이션
Useful for kinase assay and Western blot.
생화학적/생리학적 작용
Recombinant human YSK4 (MAP3K19) (941-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. YSK4 (MAP3K19, RCK) belongs to STE Ser/Thr protein kinase family and STE20 subfamily. The YSK4 gene is conserved in chimpanzee, Rhesus monkey, dog, cow, mouse, and rat (1). The important paralog is MAP3K1 gene. The RCK ligand-binding domains form an octameric gating ring (2) in the large-conductance Ca2+-activated K+ channels (3). The YSK4 kinase function has not been made clearly yet.
재구성
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
저장 및 안정성
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.