재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
liquid
분자량
14.2 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... FKBP1B(2281)
일반 설명
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1B (FKBP1B) belongs to the immunophilin protein family which has a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP1B is a cis-trans prolyl isomerase which binds the immunosuppressants FK506 (tacrolimus) and rapamycin (sirolimus). FKBP1B is extremely similar to the FK506-binding protein 1A. The physiological role of FKBP1B is thought to be in excitation-contraction coupling in cardiac muscle.
물리적 형태
0.25 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT and 20% glycerol.
제조 메모
Centrifuge the vial prior to opening.
기타 정보
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMGVEIETI SPGDGRTFPK KGQTCVVHYT GMLQNGKKFD SSRDRNKPFK FRIGKQEVIK GFEEGAAQMS LGQRAKLTCT PDVAYGATGH PGVIPPNATL IFDVELLNLE
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.