Merck
SRP6167
HGH human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
동의어(들):
GHN, Growth hormone 1 (GH1), Human growth hormone, Pituitary growth hormone, Somatotropin
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
효능
0.4-2 ng/mL
분자량
22 kDa (monomer, non-glycosylated)
포장
pkg of 10 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<1.0 EU/μg
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... GH1(2688)
일반 설명
HGH is a member of the somatotropin/prolactin family of hormones which play an important role in growth control. HGH can promote bone and cartilage growth as well as increase protein synthesis through liver somatomedin and tissue polypeptide growth factor, correct the post-traumatic state of negative nitrogen and hypoproteinemia induced by severe infection and cirrhosis; stimulate immunoglobulin synthesis, stimulate the proliferation of lymphoid tissue, macrophages and lymphocyte, and accelerate wound healing; promote myocardial protein synthesis, increase myocardial contractility and reduce myocardial oxygen consumption; regulating fat metabolism, reducing serum cholesterol, low - density lipoprotein level.
물리적 형태
Lyophilized from a TBS solution.
제조 메모
Centrifuge the vial prior to opening.
Reconstitute in sterile PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)