주요 문서
T1878
Sigma-Aldrich
Trizma® Pre-Set crystals
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
동의어(들):
Tris crystals
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352104
NACRES:
NA.25
유형
Type 8.3-FT
Quality Level
양식
crystalline powder
pH
8.3
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
적합성
suitable for use with marine species
애플리케이션
Trizma® Pre-Set crystals is suitable for use with marine species.
법적 정보
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)