주요 문서
T211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
동의어(들):
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H55N4O10P
CAS Number:
Molecular Weight:
818.89
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.51
분석
≥98.0% (reversed phase HPLC)
≥99% (31P-NMR)
Quality Level
λ
conforms (UV/VIS Identity)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)