material
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
특징
RCF 50,000 × g
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Nalgene® 3139-0030
공칭 용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
With sealing cap
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객