제품명
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone GTU-88, ascites fluid
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
GTU-88, monoclonal
분자량
antigen 48 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Monoclonal Anti-γ-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the GTU-88 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
특이성
면역원
애플리케이션
Monoclonal Anti-γ-Tubulin is also suitable for use in immunochemical applications such as immunoblotting, immunocytochemical staining of cultured cells and in ELISA.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.