material
clear PETG
포장
case of 6 ea bulk pack
제조업체/상표
Nalgene 3415-16
용량
5000 mL
5000 mL capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations compared to bottles designed for reuse with Thermo Scientific Nalgene PETG Biotainer Bottles, ideal for prolonged storage of pH sensitive materials such as culture media. Certified sterile and ready-to-use, all Biotainer bottles are gamma irradiated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10–6.
법적 정보
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.