주요 문서
TMO362150-1384
Nalgene® white caps
polypropylene, diam. × thread 41 mm × 38-430 mm, case of 250 ea
동의어(들):
leakproof closure, threaded cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
white
포장
case of 250 ea
제조업체/상표
Nalgene 362150-1384
직경 × 스레드
41 mm × 38-430 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eliminate spills with Thermo Scientific Nalgene Colored Polypropylene Closures. These one-piece linerless closures fit Nalgene narrow-mouth 4mL bottles. They feature an integrally molded seal ring and a well-defined closure knurl that makes gripping and capping easy.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)