material
clear PETG
포장
case of 24 ea
제조업체/상표
Nalgene 382019-1000
용량
1000 mL
용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Protect against leakage, breakage and radiation contamination in cleanroom applications with Thermo Scientific Nalgene PETG Certified Clean Containers. Suitable for pharmaceutical and biotechnology applications that require processing and storing bulk intermediates and critical reagents such as vaccine and protein therapeutic preparations. A safe alternative for your lab with no sacrifice of accuracy.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.