주요 문서
TRT51081
Compact 4 Drawer Locking Cart
red (drawers)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123305
NACRES:
JA.01
material
polyethylene
red (drawers)
제조업체/상표
TrippNT 51081
너비 × 높이 × 깊이
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
중량
49 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)