WH0200576M1
Monoclonal Anti-PIP5K3 antibody produced in mouse
clone 6C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CFD, Anti-KIAA0981, Anti-MGC40423, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-p235, Anti-phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6C7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PIP5K3(200576)
일반 설명
면역원
Sequence
LQSTEFSETPSPDSDSVNSVEGHSEPSWFKDIKFDDSDTEQIAEEGDDNLANSASPSKRTSVSSFQSTVDSDSAASISLNVELDNVNFHIKKPSKYPHVPPHPADQKGRR
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.