Merck
WPB01063WA
Whirl-Pak® Sample Bag
710 mL capacity(24 oz)
동의어(들):
Nasco B01063WA, sample collection bag, sample receptacle, sample storage, sampling bag
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
무균
sterile
포장
pkg of 500 ea
제조업체/상표
Whirl-Pak® B01063WA
파라미터
-320-180 °F temp. range (-196 to 82 °C)
너비 × 길이 × 두께
15 cm × 23 cm × 0.102 mm
용량
710 mL capacity(24 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times. Volume and dimensions are approximate; bags should not be used at temperatures above 180° F (82° C). Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen temperatures down to -320° F (-196° C) - careful handling required after freezing. All bags are sterilized after manufacturing.
특징 및 장점
  • The blended, virgin polyethylene film ensures great clarity and higher strength.
  • The puncture-proof closure tabs contain tapes inside and outside to ensure longevity and stability. It also comes with a wire for convenient opening, pouring, and closing.
  • The pull tabs have a non-slip textured Tyvek for easy opening.
  • The continuous perimeter seal ensures the bag is leakproof.
  • Sample sterility and integrity are maintained by perforated closure.
법적 정보
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)