주요 문서
Z322695
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
PTFE
특징
graduations: no
제조업체/상표
BRAND 90348
높이 × 직경
95 mm × 70 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG