주요 문서
Z324124
BRAND® drain rack, 72 pegs
polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
polystyrene
설명
supplied complete with drain tubing and wall mounting accessories.
특징
Holds up to 72 cylinders (<250 mL)/ beakers (<1000 mL)
제조업체/상표
BRAND 95105
너비 × 높이
450 mm × 630 mm
페그 직경 × 길이
16 mm × 120 mm
일반 설명
Integrated wide draining trough. Pegs can be inserted as required. Peg holes are closed at the back, preventing leakage towards the wall. Supplied complete with drain tubing and accessories for wall-mounting.
기타 정보
BR95105 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)