material
borosilicate glass
glass stopper
조인트
joint: ST/NS neck12/21
무균
non-sterile
특징
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
100 mL, accuracy: 0.08 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR37260 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.