주요 문서
Z327476
Sigma-Aldrich
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 1,000 mL, tol. accuracy: 5 mL, subdivision, 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
Agency
suitable for EPA 1613
특징
subdivision 10 mL
제조업체/상표
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 5 mL
부피 측정 범위
1,000 mL
높이
440 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PLASTIBRAND Class A+ graduated cylinders achieve 20% tighter error limits than required by DIN 12681. PMP, transparent, tall form, with blue printed scale, conformity certified.
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
기타 정보
BR35162 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.