특징
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 701822
부피 측정 범위
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
기타 정보
BR701822 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객