주요 문서
Z329169
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 51 mm, bar diam. 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
제조업체/상표
BRAND 137620
길이
51 mm
막대 직경
10 mm
피봇 링 직경
11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
기타 정보
BR137620 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)