Key Documents
Z332259
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, bottle (NS 19/26), polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
제조업체/상표
BRAND 704419
피팅
bottle (NS 19/26)
GL 32 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
기타 정보
BR704419 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG