주요 문서
Z359041
Sigma-Aldrich
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 25 vials in a staggered array
동의어(들):
cryogenic vial storage, cryovial rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.22
material
polycarbonate
특징
autoclavable
Holds 25 x vials
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5030-0505
기술
cryopreservation: suitable
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Wider spacing for easier manipulation
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)