주요 문서
Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
동의어(들):
autoclavalble bin, autoclave tray
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
material
polypropylene container
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 6900-0020
길이 × 너비 × 높이
543 mm × 435 mm × 130 mm
용량
20 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1