주요 문서
Z569755
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000E, volume range 100-1000 μL, sterile
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
material
colorless
polypropylene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
포장
pack of 800 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2079E
기술
PCR: suitable
최대 용적
1 mL
용적 범위
100-1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.