주요 문서
Z629103
Vivapure spin columns
S Mini H
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104916
NACRES:
NB.22
material:
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
공극 크기:
3-5 μm
베드 용적:
240 μL
멤브레인 면적:
7.48 cm2
튜브 크기:
2 mL
작업 용적:
≤0.4 mL
무균:
non-sterile
material
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
설명
uses a fixed-angle rotor
무균
non-sterile
제조업체/상표
S Mini H
Sartorius VS-IX01SH24
재고 정보
not available in USA and Canada
베드 용적
240 μL
멤브레인 면적
7.48 cm2
튜브 크기
2 mL
작업 용적
≤0.4 mL
공극 크기
3-5 μm
용량
4 mg binding capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vivapure spin columns employ an innovative and powerful ion exchange membrane technology for purification of proteins. Vivapure purification protocols allow the isolation of ultrapure proteins with high yield in less than 30 minutes.
The columns are available with different ion exchange resins:
  • Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
  • Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
  • Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
  • Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)