주요 문서
Z640182
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 50-1000 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
무균
sterile
포장
pack of 100 (individually wrapped)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 010.051
Eppendorf® 022491156
부피 측정 범위
50-1000 μL
길이
71 mm
최대 용적
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG