주요 문서
Z640948
BRAND® centrifuge tubes
capacity 110 mL, polypropylene, without cap, pack of 20 ea
동의어(들):
115354, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
BRAND 115354
용량
110 mL
튜브 깊이 × 높이
120 mm × 40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Cylindrical, with rim. Without cap, please order separately.
기타 정보
BR115354 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)